주요 문서
Z657859
Hettich® centrifuge buckets
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1494 and 1724
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
NACRES:
NB.22
특징
Holds 1 x 50 mL tubes
Holds 12 x 1.1 - 7 mL tubes
Holds 2 x 25 mL tubes
Holds 30 x 0.4 mL tubes
Holds 5 x 4 - 10 mL tubes
Holds 6 x 9 - 15 mL tubes
Holds 9 x 1.5 - 2 mL tubes
제조업체/상표
Hettich 1427
재고 정보
available only in EU
not available in USA and Canada
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with rotors 1494 (Z731773) and 1724 (Z657840)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • compatible with rotors 1494 (Z731773) and 1724 (Z657840)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG