추천 제품
AC/DC 입력
230 V
특징
CE compliant
HF-peak output max. W/per = 2 × 320
rain ball cock = ½"
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bandelin RK 510
재고 정보
not available in USA and Canada
길이 × 너비 × 깊이
300 mm × 240 mm × 150 mm
용량
9.7 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PZT-large area transducers produce the high-powered ultrasonic intensity throughout the entire oscillating tank. Concentrated ultrasonic energy without irritating surface waves. Constant power and automatic frequency control always ensure optimum distribution of ultrasonic energy and reproducible results, regardless of the sizes of the pieces to be cleaned. Especially intense due to the advantageous frequency of 35 kHz.
- PZT-large area oscillating systems
- HF-Frequency 35 kHz
- Timer 1-15 minutes and continuous operation
- Oscillating tank of stainless steel
- Housing of stainless steel - drip proof
- Drain cock included for easy emptying (from RK 106 upward)
- SONOREX SUPER units are RFI-proof and CE marked
법적 정보
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.