제조업체/상표
Bandelin
재고 정보
available only in EU
일반 설명
Special cleaner - tenside-free, non foaming, gentle to material, mildly alkaline, pH 9.9 (1 %), dosage 0.25 to 5 %, 1 to 10 min.
Contamination:
General contamination, oil, grease, distillation residues, organic and inorganic residues.
Objects to be cleaned:
Glass, optical glass, ceramics, plastics, rubber, steel, precious and light metals.
Contamination:
General contamination, oil, grease, distillation residues, organic and inorganic residues.
Objects to be cleaned:
Glass, optical glass, ceramics, plastics, rubber, steel, precious and light metals.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.