특징
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold microtiter plates
제조업체/상표
Labnet C1000-230V-UK
파라미터
2500 rpm
500 × g
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Capacity: 2 PCR plates
- Rotor Speed: 2,500 rpm
- RCF: 500 x g
- Rotor: Fixed angle
- Dimensions: 7.5 x 8.2 x 7.2 in. (W x D x H)
- Weight: 6 lbs (3 kg)
특징 및 장점
- Quickly Spin down droplets and condensation
- Use before and after thermal cycling to increase PCR yield
- Accepts skirted, non-skirted and all standard PCR plates
- Less than 1/4 the size of most plate centrifuges
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.