주요 문서
Z694673
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~300 μm
동의어(들):
3D, 3D Cell Culture
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
무균
sterile
제조업체/상표
3D Biotek PCL303024-BR
파이버(fiber) 직경
~300 μm
공극 크기
300 μm (Fiber spacing)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)