Merck
Z708461
One Well rack
Polypropylene interlocking, assorted colors, Holds 1 x 50 mL tube
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polypropylene
특징
Holds 1 x 50 mL tube
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23052
크기
83x70x67 mm
색상
assorted colors
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Move the wire and friction-fit rack to exactly where you need your tube. Friction-fit racks securely hold conical or round bottom tubes with 27.5 to 29 mm OD. Link the interlocking plastic racks to form a line of 50 mL tubes. Both the wire and interlocking polypropylene racks are autoclavable. Interlocking racks are sold in assorted colors of blue, green, yellow, pink, and orange.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)