material
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
round wells
무균
sterile; γ-irradiated
특징
lid
포장
case of 85 ea
제조업체/상표
Nunc 142485
최대 용적
1 mL
크기
24 wells
표면적
1.9 cm2
웰 최대 용적
1 μm
작업 용적
1 mL
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nunclon® Delta multidishes are useful in all areas of cell culture e.g. scale-up and cloning. SonicSeal slide wells for cell culture in situ on Permanox® slide. Permanox is not auto-fluorescent. Raised well rims to lower risk of cross contamination. Excellent optical quality. Certified surface treatment ensures optimal condition for cell attachment and growth.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.