주요 문서
Z723525
Hettich® ROTINA 420/420R centrifuge
ROTINA 420, AC/DC input 240 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
NACRES:
NB.22
AC/DC 입력
, Schuko plug
, UK plug
특징
CE compliant
cooling: no
제조업체/상표
Hettich 4701
파라미터
15000 rpm
24400 rpm
기술
centrifugation: suitable
높이 × 너비 × 깊이
423 mm (17 in.) × 506 mm (20 in.) × 650 mm (25.5 in.)
중량
81 kg (179 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Available in non-refrigerated (420) and refrigerated (420R) versions
  • Maximum capacity of: 4 x 600 mL, 52 x 15 mL conical tubes, 84 blood/urine tubes or 16 microtiter plates
  • Noise Dampening Technology
  • Self diagnostic testing
  • 98 user defined programs
포장
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)