주요 문서
Z740158
LifeSep magnetic separator unit
96P, for 96 well tray, deep well
동의어(들):
cell sorting magnetic seperation unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NA.56
특징
deep well
for 96 well tray
제조업체/상표
Dexter Magnetic Technologies 2501005
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Durable, easy-to-use and designed to accommodate industry standard microtitre plates. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Optimized field gradient within wells
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1