주요 문서
Z740223
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
길이 × 너비:
10 cm × 10 cm
레이어 두께:
200 μm
특징:
binder Polymeric
fluorescent indicator
공극 크기:
60 Å pore size
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Polymeric
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
EMD Millipore® 1.05628.0001
기술
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
10 cm × 10 cm
레이어 두께
200 μm
입자 크기
10-12 μm
공극 크기
60 Å pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2