Merck
Z740235
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
동의어(들):
Plastic-based TLC plates
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
plastic support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
EMD Millipore® 1.05735.0001
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
200 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
입자 크기
10-12 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • [Development of salicylic acid dipstick test]: Utilizing TLC plastic sheets, this research contributes to the field of clinical diagnostics by developing a quick and effective dipstick test for salicylic acid, facilitating rapid medical assessments (Kirihara, Ishizawa, Ishiwata, 2005).
  • Amino acid sequence of an excitatory insect-selective toxin from venom of the scorpion Buthus martensi Karsch: This study employs TLC plastic sheets for the separation of complex protein mixtures, enhancing our understanding of bioactive compounds in venom research, which is critical for developing new pharmaceuticals (Ji, Mansuelle, Xu, Granier, Kopeyan, Terakawa, Rochat, 1994).
법적 정보
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)