material
semi-point
포장
pack of 1600 ea
제조업체/상표
LevGo Inc 18250-SP
smartPick™
길이
2.5 in. (6.35 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- smartPick Minis go from autoclave to microtube
- Available in 1.28 in., 2.5 in. and 6 in.
- Available in a semi or needle point
- Made of 100% USA grown White Birch
- Made in the USA in an ISO 9001: 2008
- ISO 13485: 2003 & FDA registered facility
- Non-Sterile, meet FDA requirements for food
- Envrionmentally Friendly - Naturally Biodegradable
법적 정보
smartPick is a trademark of LevGo Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.