Key Documents
Z742699
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 130 L incubator
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.77
material
stainless steel
제조업체/상표
Benchmark Scientific H2505-130SH
내부 너비(W) × 직경(D) × 높이(H)
55 cm × 55 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 130L.
법적 정보
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.