특징
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech CHAM-5000
기술
PCR: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객