주요 문서
Z755273
Nunc-Immuno standard strip plate module with frame
size 8 wells, polysorb surface, non-sterile
동의어(들):
module plates, strip plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
무균
non-sterile
포장
case of 60 ea
제조업체/상표
Nunc 469078
크기
8 wells
웰 최대 용적
400 μm
웰 표면적
2.7 cm2
작업 용적
350 μL
색상
none
결합 유형
(PolySorp® surface)
high binding surface
일반 설명
The Nunc-Immuno strip plates have been developed for ELISA techniques and have an alpha-numeric orientation system. They fit standard equipment and have high optical quality.
법적 정보
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)