material
fluorescent blue
polypropylene
특징
Holds 80 x 1.5/2 mL tubes
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18845-0013
기술
PCR: suitable
길이 × 너비 × 높이
22.7 cm × 6.7 cm × 2.7 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Perfect for benchtop use or freezer storage, this compact, double-sided polypropylene rack accommodates 0.2 mL thin-walled PCR tubes on one side while the opposite side holds 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes. 80 wells on each side keep tubes upright in a 5 x 16 array and are numbered for easy sample identification.
- Rack color assists in sample organization and quick visual identification
- Molded in handles provide a secure grip for transport
- Matte side panel accepts tape or direct labeling
- Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
- Autoclavable at 121°C (250°F)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.