주요 문서
00334
Supelco
Fipronil-(pyrazole-13C3, cyano-13C) sulfone
PESTANAL®, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C8H4Cl2F6N4O2S
Molecular Weight:
457.12
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
200-230 °C
형식
neat
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
일반 설명
Find more information here fipronil
분석 메모
degree of 13C-enrichment ≥95.0 %
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.