주요 문서
02175
Supelco
NTA - Atto 647 N
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPCE)
동의어(들):
Atto 647 N - Nitrilotriacetic acid, complexed to Ni2+ - ion, Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine, Nickel(II) complex
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12171501
NACRES:
NA.32
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥80% (HPCE)
형광
λex 647 nm; λem 669 nm in PBS
적합성
suitable for fluorescence
검출 방법
fluorometric
저장 온도
−20°C
일반 설명
find more information here
애플리케이션
for the fluorescence detection of HIS-tagged proteins
법적 정보
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)