주요 문서
150690
Supelco
Iodine solution
0.05 M, for 3S adapter technology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
I2
CAS Number:
Molecular Weight:
253.81
Beilstein:
3587194
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141916
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Redox Reactions
농도
0.04950-0.05050 M
0.05 M
기술
titration: suitable
용적
1 L
1000 mL
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
기타 정보
Once the bottle is opened, storage time is limited.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
머크의 디지털 적정 시약은 Mettler-Toledo, Metrohm 적정 기기와 호환되는 RF-ID 기술을 기반으로 시약의 정보 및 데이터를 기기 소프트웨어로 즉시 무선 전송하여 시간 소모적인 작업과 인적 오류를 줄여줍니다. 머크 디지털 시약과 기기 및 장치 호환 여부 확인 후 아래 신청서를 작성하시면, 상담 및 샘플 신청을 도와드립니다.