주요 문서
19154-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle, volume 250-10000 μL, pkg of 6 ea
동의어(들):
pk6 Needles 22 ga 2in Pt5 250uL-10mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip needle
stainless steel needle
니들 크기
22 ga
설명
cone tip, side port
특징
removable needle cone tip (side port)
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 7784-02
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
250-10000 μL
호환성
for use with 205μL-10mL syringe
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5 are cone-tip needles equipped with side-port holes. Liquid samples can be filled and dispensed through the side hole, and septum damage is minimized by the solid domed tip.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)