특징
gauge only (tee not included)
파라미터
0-30 psi pressure range
기술
gas chromatography (GC): suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Install a pressure gauge in the gas delivery system to measure pressure at any given point. For example, install one upstream and downstream of the High Capacity Gas Purifier. When the pressure drop across the purifier exceeds 10 psi, the converter tube should be replaced. Contains:
- 2 in. (5 cm) diameter steel and copper alloy gauge
- NPT to Swagelok adapter
- 1/8 in. tee
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.