Merck
20520-U
General Purpose Copper Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
동의어(들):
TUBING,COPPER 1/8",50FT
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41112500
NACRES:
SB.54
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
copper
튜빙 길이 × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Carrier gas and transfer lines used are made up of copper tubing. GC copper columns are constructed from copper tubing. The tubing is generally 1/8 inch to 1/4 inch in diameter and 1 or 2 meters long which may be filled with tiny polymeric spheres coated with same kind of stationary phase.
Cleaned to ASTM B-280 specifications.
애플리케이션
Copper tubing may be used in construction of esterification apparatus. Copper tubing may also be crimped around the metal tubing with the ends of the cryotrap to enhance electrical connection.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Max M. Houck, Jay A. Siegel
Fundamentals of Forensic Science (2009)
Rapid methylation of microamounts of nonvolatile acids.
Levitt, M. J.
Analytical Chemistry, 45, 618-620 (1973)
New fast screening method for organochlorine pesticides in water by using solid-phase microextraction with fast gas chromatography and a pulsed-discharge electron capture detector.
Jackson, Glen P.
Analyst, 123, 1085-1090 (1998)
Brian L. Murphy, Robert D. Morrison
Introduction to Environmental Forensic (2014)