Key Documents
21017
Supelco
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing
pkg of 20 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12190000
포장
pkg of 20 ea
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
일반 설명
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2