주요 문서
22484-U
Supelco
Supeltex M-2A Reducing Ferrule
I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/8 in., 1/16 in. O.D. Column in 1/8 in. fitting, pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
SB.54
포장
pkg of 10 ea
I.D. × O.D.
1/16 in. × 1/8 in.
호환성
1/16" O.D. Column (in 1/8 in. fitting)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reducing ferrule is a critical component of the compression fitting. It is important that fittings are easy to connect and also they must not give any significant extra volume to the system. This ferrule consists of two parts namely front and back ferrule.
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
David W. Grant
Capillary Gas Chromatography, 67-67 (2009)