주요 문서
22990-U
Supelco
Stainless Steel HPLC Fittings
nut for for 1/16 in. tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
material
stainless steel nut
Quality Level
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
VICI Valco® ZN1
피팅
nut for 1/16" tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Valco stainless steel nut has a longer hex portion for easier wrench access.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)