주요 문서
23226
Magnetic Stir Bar
for use with For 0.1-2.0mL vessels, pkg of 6 ea, PTFE
동의어(들):
STIRRING BARS 0.3ML TO 2ML M.V. PK6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
material
PTFE
triangular PTFE-coated
포장
pkg of 6 ea
호환성
for use with For 0.1-2.0mL vessels
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Magnetic stir bar may be used for stirring samples in the stir-bar sorptive extraction (SBSE) of volatile components of malt whisky, analyzed using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Analysis of volatiles of malt whisky by solid-phase microextraction and stir bar sorptive extraction.
Demyttenaere RCJ.
Journal of Chromatography A, 985(1-2), 221-232 (2003)
문서
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.