material
PTFE face
PTFE septum face (PTFE 0.010" thick)
PTFE/silicone
silicone body
포장
pkg of 144 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
22 mm
격막 직경 × 두께
22 mm × 0.100 in.
호환성
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, PTFE/Silicone (septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in.) are compatible with a large amber screw top 240 mL bottle caps. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객