주요 문서
23486
Supelco
CapSeal Bullet Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 48 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
포장
pkg of 48 ea
I.D.
0.5 mm
호환성
0.32 mm Column I.D.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
CapSeal Bullet™ ferrules consist of a graphite material captured in an aluminum base. This unique design keeps the ferrule from adhering to the fitting, making it easy to remove. Eliminate the headache of digging out a stuck ferrule and risking damage to your fitting.
Characteristics: Seals at 1/8 turn past finger tight. Reusable. A special end taper reduces graphite extrusion into fitting.
Material Composition: graphite in an aluminum base
Maximum Temperature: 450 °C
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)