주요 문서
24432
SGE Needles for RN syringes
volume 1 μL, 1B-7C, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
동의어(들):
REPL.NEEDLE NP1B-7C, EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23 ga
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 034057
니들 길이 × O.D.
70 mm × 0.63 mm
용적
1 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)