주요 문서
24702
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
material
clear glass (shell style)
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H
5 mm × 31 mm
용적
0.25 mL
호환성
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vial inserts basically permit the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)