주요 문서
24717
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.25 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
conical clear glass
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
용적
0.25 mL
호환성
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)