주요 문서
26270-U
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
23 ga
설명
NLL-5/23
특징
point style 2
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
SGE 39802
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.63 mm
피팅
luer lock
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SGE Needles for luer lock syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)