material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
특징
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
용적
15 mL
피팅
thread for 18-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vials (volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객