주요 문서
27195
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
burnt orange PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
260 °C temp. limit
O.D.
18 mm
직경 × 두께
18 mm × 0.060 in.
호환성
for use with 22mL vial
for use with screw cap, 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)