주요 문서
27235-U
Supelco
Stoppers
stopper diam. 20 mm, silicone, pkg of 100 ea
동의어(들):
Rubber Stoppers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
silicone
포장
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
마개 직경
20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)