주요 문서
27239
Supelco
Crimp top vial convenience kit with PTFE/red rubber septa
volume 2 mL, clear glass vial, vial O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, silver aluminum seal, PTFE/red rubber aluminum seal, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
material
PTFE/red rubber seal
clear glass vial
silver aluminum seal
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
씰 직경
11 mm
바이알 O.D. × 높이 × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Convenience Packs: Vials and Seals
Multi-pack combinations of 2mL large opening vials and 11mm PTFE/red rubber aluminum seals.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)