주요 문서
29626-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
SK-10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip stainless steel needle
니들 크기
26 ga
특징
point style 1
syringe type F (cemented needle)
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
SGE 002986
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.47 mm
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)