주요 문서
29663-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial
volume 0.3 mL, QsertVial, amber glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
동의어(들):
Low Adsorption Vial Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
특징
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
0.3 mL
피팅
thread for 9 mm
호환성
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.