주요 문서
30282-U
Supelco
Replaceable fluoropolymer-faced silicone septa for ZHE Fitting
pkg of 10 ea
동의어(들):
Septa, PTFE/Silicone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
material
PTFE face
septum (fluoropolymer-faced silicone)
silicone body
포장
pkg of 10 ea
파라미터
250 °C temp. limit
응용 분야
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Zero Headspace Extractor Fitting (ZHE)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)