주요 문서
41226
Supelco
Flavanone
analytical standard
동의어(들):
2,3-Dihydroflavone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
224.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.5% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
InChI key
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)