주요 문서
41651
Supelco
L-Rhamnose monohydrate
analytical standard
동의어(들):
6-Deoxy-L-mannose, L(+)Rhamnopyranose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O5 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
Beilstein:
3912643
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D 8.0±0.5°, 2 hr, c = 5 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
9.0-11.0% waer
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)