주요 문서
42263
Supelco
Ethyl 4-formamidobenzoate
reference material
동의어(들):
p-Formamidobenzoic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
193.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
reference material
API family
benzocaine
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES string
O=C(OCC)C1=CC=C(NC([H])=O)C=C1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
XXNAVWORVSFFAD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)