추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
Agency
ASTM® D6584
포장
pkg of 5 mL
환경친화적 대안 제품 특성
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
농도
1000 μg/mL in pyridine
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
single component solution
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI key
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Safer Solvents and Auxiliaries".
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
교체됨
애플리케이션
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
62.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.