제품명
Partisil™ 10 SAX HPLC Column, pore size 85 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L14
Quality Level
설명
empty: no
제품 라인
Partisil™
제조업체/상표
Partisil™
라벨링 범위
10% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
tetramethyl ammonium
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
85 Å
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Partisil™ 10 SAX HPLC column is a strong anion exchanger useful for the separation of nucleotides, nucleosides and bases.
Partisil™ SAX is a strong anion-exchange phase based on quaternary ammonium groups. It is stable over the pH range 1.5 to 7.5. Typical applications include separation of nucleic acids, organic acids and inorganic anions.
법적 정보
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Rapid determination of creatine, phosphocreatine, purine bases and nucleotides (ATP, ADP, AMP, GTP, GDP) in heart biopsies by gradient ion-pair reversed-phase liquid chromatography.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 575(1), 19-17 (1992)