주요 문서
504483
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
material
polypropylene hardware
Quality Level
구성
bed wt., 100 mg
포장
pk of 108
라벨링 범위
5% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
용적
1 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
amino bonding
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelclean LC-NH2 SPE Tube is used to extract moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>464.0 °F
Flash Point (°C)
> 240 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1