Key Documents
5048-U
Supelco
ASSET® EZ4-NCO Flow Calibration Fitting
pk of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12190000
NACRES:
NB.24
포장
pk of 10 ea
Quality Level
법적 정보
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)