material
glass syringe
니들 크기
23 ga
특징
Pre-fitted with Luer Lock Valve
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 008770
용적
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353) are:
- Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials.
- Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold.
- Accurate and reproducible to +/− 1%.
- Field repairable.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객