주요 문서
52972-U
Supelco
Supelclean Z-Sep+ SPE Tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104018
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
구성
Bed wt., 500 mg
포장
pk of 30 ×
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
6 mL
응용 분야
food and beverages
일반 설명
This product was developed for pesticide residue analysis in livestock products. Use for samples that contain low or intermediate polarity pesticides.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)