제품명
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column, suitable for PFAS testing, column L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
규정 준수
suitable for FDA C-010.02
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
포장
1 ea of
라벨링 범위
9.9% carbon loading
파라미터
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
컬럼 길이 × I.D.
10 cm × 3.0 mm
표면적
135 m2/g
Matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH 범위
2-9
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Discover our complete solutions: Reliable products and precision tools to more accurately quantify PFAS compounds in diverse samples including water, wastewater, soil, food, blood, etc.
전체 솔루션을 알아보세요. 신뢰할 수 있는 제품과 정밀한 툴로 물, 폐수, 흙, 식품, 혈액 등이 포함된 다양한 샘플에서 PFAS 화합물의 양을 더욱 정확하게 측정할 수 있습니다.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.