product name
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L3
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped: no
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
3 cm × 3 mm
표면적
135 m2/g
불순물
<5 ppm metals
기질
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
silica phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å
작동 pH
1-8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
법적 정보
가아드 카트리지
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.
프로토콜
We offer the tools for the analysis of the metabolites; including certified reference standards, enzymes, substrates, and chromatographic products.